Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21136-1G OR21136-250MG
APOSOR21136-1GEA 211 EUR
APOSOR21136-1G APOSOR21136-250MG
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Formule: C₁₁H₁₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00089149
CAS nummer: 183380-83-8