1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2115-1G OR2115-250MG
APOSOR2115-1GEA 344 EUR
APOSOR2115-1G APOSOR2115-250MG
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₉N₃O₃
Smeltpunt: 245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998748
CAS nummer: 89518-83-2