Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21154-1G OR21154-5G
APOSOR21154-1GEA 58.4 EUR
APOSOR21154-1G APOSOR21154-5G
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115803
CAS nummer: 16588-17-3