3,4-Dichlorocinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,4-Dichlorocinnamic Acid
OR21168-25G
OR21168-5G
APOSOR21168-25GEA
29.2
EUR
APOSOR21168-25G
APOSOR21168-5G
3,4-Dichlorocinnamic acid
3,4-Dichlorocinnamic acid
Formule:
C₉H₆Cl₂O₂ Smeltpunt: 218…220 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004385 CAS nummer: 1202-39-7 EINECS: 214-866-4 |