2-Methoxycinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, 2-Methoxycinnamic Acid
OR21169-25G OR21169-5G
APOSOR21169-25GEA 24.9 EUR
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
2-Methoxycinnamic acid 98%
2-Methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Smeltpunt: 182…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064238
CAS nummer: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4