1-(4-Nitrophenyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21172-1G OR21172-5G OR21172-10G
APOSOR21172-1GEA 42.4 EUR
APOSOR21172-1G APOSOR21172-5G APOSOR21172-10G
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
1-(4-Nitrophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023662
CAS nummer: 6574-15-8