2-(1-Piperidinyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(1-Piperidino)aniline
OR21173-5G OR21173-1G OR21173-25G
APOSOR21173-5GEA 32.2 EUR
APOSOR21173-5G APOSOR21173-1G APOSOR21173-25G
2-(1-Piperidinyl)aniline
2-(1-Piperidinyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Kookpunt: 96…98 °C/1mmHg
Smeltpunt: 44…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047467
CAS nummer: 39643-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III