2-Bromo-4-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2118-5G OR2118-1G OR2118-25G
APOSOR2118-5GEA 36.6 EUR
APOSOR2118-5G APOSOR2118-1G APOSOR2118-25G
2-Bromo-4-nitroaniline
2-Bromo-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025152
CAS nummer: 13296-94-1