5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21183-1G OR21183-5G
APOSOR21183-1GEA 0 EUR
APOSOR21183-1G APOSOR21183-5G
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 97%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Formule: C₇H₄Cl₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052398
CAS nummer: 19462-98-7