Bromotrimethylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
OR2120-100G
OR2120-500G
OR2120-25G
APOSOR2120-100GEA
38
EUR
APOSOR2120-100G
APOSOR2120-500G
APOSOR2120-25G
Bromotrimethylsilane
Bromotrimethylsilane
Formule:
C₃H₉BrSi Kookpunt: 79 °C Smeltpunt: –43 °C Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: –8 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00000048 CAS nummer: 2857-97-8 EINECS: 220-672-0 UN: 2924 ADR: 3+8,II |