3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21205-1G OR21205-250MG
APOSOR21205-1GEA 330 EUR
APOSOR21205-1G APOSOR21205-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 90049-83-5