3-Bromoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2121-500G OR2121-100G OR2121-25G
APOSOR2121-500GEA 185 EUR
APOSOR2121-500G APOSOR2121-100G APOSOR2121-25G
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Kookpunt: 74…75 °C/1mmHg
Smeltpunt: 15…18 °C
Dichtheid: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007757
CAS nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III