ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
OR21212-5G OR21212-1G OR21212-2.5G OR21212-10G
APOSOR21212-5GEA 65.8 EUR
APOSOR21212-5G APOSOR21212-1G APOSOR21212-2.5G APOSOR21212-10G
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Formule: C₈H₅BrCl₂O
Smeltpunt: 55…60 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051581
CAS nummer: 2632-10-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III