4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21224-100G OR21224-25G
APOSOR21224-100GEA 84.7 EUR
APOSOR21224-100G APOSOR21224-25G
4-Bromo-2,6-dichloroaniline 98%
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Formule: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240.91 g/mol
Kookpunt: 290
Smeltpunt: 85…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025162
CAS nummer: 697-88-1
EINECS: 211-809-5