Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 4-amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylate, Ethyl 4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR2123-25G OR2123-5G
APOSOR2123-25GEA 242 EUR
APOSOR2123-25G APOSOR2123-5G
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₁N₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00090781
CAS nummer: 776-53-4