4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21230-100G OR21230-500G
APOSOR21230-100GEA 40.9 EUR
APOSOR21230-100G APOSOR21230-500G
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Smeltpunt: 112…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006946
CAS nummer: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5