2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
OR21268-100G OR21268-25G
APOSOR21268-100GEA 351 EUR
APOSOR21268-100G APOSOR21268-25G
2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
2-Amino-4,6-dichlorophenol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.01 g/mol
Smeltpunt: 89…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035766
CAS nummer: 527-62-8
EINECS: 208-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III