2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Nitrophenacylamine hydrochloride
OR21275-1G OR21275-5G
APOSOR21275-1GEA 104 EUR
APOSOR21275-1G APOSOR21275-5G
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051997
CAS nummer: 36765-84-1
UN: 1759
ADR: 8,III