2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21276-100G OR21276-250G OR21276-25G
APOSOR21276-100GEA 220 EUR
APOSOR21276-100G APOSOR21276-250G APOSOR21276-25G
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Formule: C₁₄H₂₁BrO
Smeltpunt: 56…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051597
CAS nummer: 20834-61-1