2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21286-1G OR21286-5G
APOSOR21286-1GEA 0 EUR
APOSOR21286-1G APOSOR21286-5G
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Formule: C₈H₈N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005792
CAS nummer: 5464-79-9