6-Chloroanthranilic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Amino-6-chlorobenzoic acid
OR21294-100G
OR21294-25G
OR21294-5G
APOSOR21294-100GEA
36.6
EUR
APOSOR21294-100G
APOSOR21294-25G
APOSOR21294-5G
6-Chloroanthranilic acid
6-Chloroanthranilic acid
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Smeltpunt: 142…145 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051530 CAS nummer: 2148-56-3 EINECS: 218-416-8 |