4-Bromo-o-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline
OR21308-100G OR21308-25G OR21308-500G
APOSOR21308-100GEA 42.4 EUR
APOSOR21308-100G APOSOR21308-25G APOSOR21308-500G
4-Bromo-o-toluidine
4-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
Kookpunt: 240 °C
Smeltpunt: 56…60 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007825
CAS nummer: 583-75-5
UN: 3335
ADR: 9,III