5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR21318-25G OR21318-5G OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA 51.2 EUR
APOSOR21318-25G APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₃S
Smeltpunt: 115…118 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051768
CAS nummer: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II