5-Bromosalicylaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21356-100G OR21356-1KG OR21356-500G
APOSOR21356-100GEA 22 EUR
APOSOR21356-100G APOSOR21356-1KG APOSOR21356-500G
5-Bromosalicylaldehyde 98%
5-Bromosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
Smeltpunt: 102…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003330
CAS nummer: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2