4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21385-25G OR21385-100G
APOSOR21385-25GEA 132 EUR
APOSOR21385-25G APOSOR21385-100G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₅H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006455
CAS nummer: 5157-08-4