2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21392-100G OR21392-5G OR21392-25G
APOSOR21392-100GEA 263 EUR
APOSOR21392-100G APOSOR21392-5G APOSOR21392-25G
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Formule: C₄H₈N₂S
Smeltpunt: 210…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060526
CAS nummer: 2055-46-1
EINECS: 218-152-3