2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR21399-1G OR21399-5G
APOSOR21399-1GEA 245 EUR
APOSOR21399-1G APOSOR21399-5G
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
2-(Methylthio)nicotinoyl chloride
Formule: C₇H₆ClNOS
Smeltpunt: 92…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051678
CAS nummer: 97936-43-1
UN: 3261
ADR: 8,II