Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2140-250MG OR2140-100MG
APOSOR2140-250MGEA 33.7 EUR
APOSOR2140-250MG APOSOR2140-100MG
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998715
CAS nummer: 221675-35-0