3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Cyano-2-pyridone, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
OR21405-5G OR21405-1G
APOSOR21405-5GEA 354 EUR
APOSOR21405-5G APOSOR21405-1G
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
3-Cyano-2-hydroxypyridine
Formule: C6H4N2O
Smeltpunt: 224…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661865
CAS nummer: 20577-27-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III