Thieno[2,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2141-1G OR2141-250MG OR2141-5G
APOSOR2141-1GEA 58.4 EUR
APOSOR2141-1G APOSOR2141-250MG APOSOR2141-5G
Thieno[2,3-c]pyridine
Thieno[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01760492
CAS nummer: 272-12-8