2-(Ethylthio)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21410-1G OR21410-5G
APOSOR21410-1GEA 0 EUR
APOSOR21410-1G APOSOR21410-5G
2-(Ethylthio)nicotinic acid
2-(Ethylthio)nicotinic acid
Formule: C₈H₉NO₂S
MW: 183.23 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051680
CAS nummer: 27868-76-4