3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21421-100G OR21421-25G OR21421-5G
APOSOR21421-100GEA 116 EUR
APOSOR21421-100G APOSOR21421-25G APOSOR21421-5G
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formule: C₃HBr₃N₂
Smeltpunt: 184…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040248
CAS nummer: 17635-44-8