4'-Amino-2'-methylacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21431-1G OR21431-250MG
APOSOR21431-1GEA 49.7 EUR
APOSOR21431-1G APOSOR21431-250MG
4'-Amino-2'-methylacetanilide
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Smeltpunt: 141…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276633
CAS nummer: 56891-59-9