5-Methylanthranil acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
OR21443-100G OR21443-25G OR21443-500G OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA 51.2 EUR
APOSOR21443-100G APOSOR21443-25G APOSOR21443-500G APOSOR21443-1KG
5-Methylanthranil acid
5-Methylanthranil acid
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007909
CAS nummer: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3