N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloroacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21448-1G OR21448-5G
APOSOR21448-1GEA 58.4 EUR
APOSOR21448-1G APOSOR21448-5G
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloroacetamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 101908-41-2