2-Cyano-N-methyl-acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21454-10G OR21454-1G OR21454-5G
APOSOR21454-10GEA 39.5 EUR
APOSOR21454-10G APOSOR21454-1G APOSOR21454-5G
2-Cyano-N-methyl-acetamide
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98.1000 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00090119
CAS nummer: 6330-25-2