3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-3,4-dimethylphenylamine, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 3,4-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzene
OR21475-1G OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA 101 EUR
APOSOR21475-1G APOSOR21475-5G
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Kookpunt: 287
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051709
CAS nummer: 41927-01-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III