4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21476-25G OR21476-5G OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA 164 EUR
APOSOR21476-25G APOSOR21476-5G APOSOR21476-100G
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Formule: C₈H₉BrN₂O₂
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051710
CAS nummer: 108485-13-8