2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
OR21481-100G OR21481-25G OR21481-5G
APOSOR21481-100GEA 61.4 EUR
APOSOR21481-100G APOSOR21481-25G APOSOR21481-5G
2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formule: C₆H₆O₃
Kookpunt: 222…223 °C
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005523
CAS nummer: 766-39-2
EINECS: 212-165-8