Methylcyclopentadiene dimer 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2150-1KG OR2150-250G OR2150-100G
APOSOR2150-1KGEA 155 EUR
APOSOR2150-1KG APOSOR2150-250G APOSOR2150-100G
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Formule: C₁₂H₁₆
MW: 160.26 g/mol
Kookpunt: 198…201 °C
Smeltpunt: –51 °C
Dichtheid: 0.941 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082297
CAS nummer: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3 III