1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2151-1G OR2151-250MG
APOSOR2151-1GEA 106 EUR
APOSOR2151-1G APOSOR2151-250MG
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Formule: C₈H₉N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09870041
CAS nummer: 77894-69-0