2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
OR21519-5G OR21519-100G
APOSOR21519-5GEA 17.7 EUR
APOSOR21519-5G APOSOR21519-100G
2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formule: C₆H₇NO
Kookpunt: 220 °C
Smeltpunt: 88…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005220
CAS nummer: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2