(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2153-100G OR2153-10G OR2153-25G
APOSOR2153-100GEA 548 EUR
APOSOR2153-100G APOSOR2153-10G APOSOR2153-25G
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrClO₂
Smeltpunt: 101…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153890
CAS nummer: 81682-38-4