3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21594-1G OR21594-5G
APOSOR21594-1GEA 42.4 EUR
APOSOR21594-1G APOSOR21594-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₉H₈ClNO₆
Smeltpunt: 129…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052955
CAS nummer: 175135-56-5