3-Bromo-4-chlorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR2161-5G
OR2161-100G
OR2161-25G
APOSOR2161-5GEA
30.8
EUR
APOSOR2161-5G
APOSOR2161-100G
APOSOR2161-25G
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
3-Bromo-4-chlorophenol
Formule:
C₆H₄BrClO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070740 CAS nummer: 13659-24-0 |