4-Chloro-3-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR2164-10G
OR2164-1G
APOSOR2164-10GEA
176
EUR
APOSOR2164-10G
APOSOR2164-1G
4-Chloro-3-iodophenol
4-Chloro-3-iodophenol
Formule:
C₆H₄ClIO MW: 254.45 g/mol Smeltpunt: 75…77 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00070769 CAS nummer: 202982-72-7 |