3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2165-1G OR2165-5G OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA 22 EUR
APOSOR2165-1G APOSOR2165-5G APOSOR2165-25G
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
3-Chloro-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClIO₂
Smeltpunt: 190…191 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00672966
CAS nummer: 289039-25-4