2-(Phenylthio)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21698-1G OR21698-25G OR21698-5G
APOSOR21698-1GEA 87.6 EUR
APOSOR21698-1G APOSOR21698-25G APOSOR21698-5G
2-(Phenylthio)nicotinic acid
2-(Phenylthio)nicotinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂S
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052110
CAS nummer: 35620-72-5