2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate
OR21720-10G OR21720-1G OR21720-5G
APOSOR21720-10GEA 429 EUR
APOSOR21720-10G APOSOR21720-1G APOSOR21720-5G
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester
Formule: C₇H₉NO₂S₂
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067841
CAS nummer: 3490-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III