2,4-Dibromobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2174-10G OR2174-1G OR2174-5G
APOSOR2174-10GEA 89.2 EUR
APOSOR2174-10G APOSOR2174-1G APOSOR2174-5G
2,4-Dibromobenzyl alcohol
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Br₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09996906
CAS nummer: 666747-06-4